Learn More
1-Cloro-2-metil-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413218 25 g 25 g
11423218 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18978.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 558-42-9
Fórmula molecular C4H9ClO
Peso molecular (g/mol) 108.57
Número MDL MFCD00021807
Clave InChI JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
PubChem CID 68409
Nombre IUPAC 1-Cloro-2-metilpropon-2-ol
SMILES CC(C)(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Densidad 1.058
Punto de ebullición 124°C to 128°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1697054
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.57
Porcentaje de pureza 98%