Learn More
1-Cloro-2-metil-2-fenilpropano, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10647674 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647674 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10205320 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10265360 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647674 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124340010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 515-40-2
Fórmula molecular C10H13Cl
Peso molecular (g/mol) 168.66
Número MDL MFCD00000940
Clave InChI DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
PubChem CID 68191
Nombre IUPAC (1-cloro-2-metilpropan-2-il)benceno
SMILES CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2CH2Cl
Índice de refracción 1.5230 to 1.525
Cantidad 1 L
Beilstein 05,II,32
Índice Merck 15,6544
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.