Learn More
1-Cloro-2-yodoetano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322976 25 g 25 g
11302976 1 g 1 g
11312976 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10742.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190.41 g/mol
1-Chloro-2-iodoethane is used as a mild electrophile for iodination of metallated species, as in the conversion of an ortho-lithiated benzyl ether to the corresponding ortho-iodide. It reacts with 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinone, and obtain the 5-(2-chloro-ethoxy)-[1,4]naphthoquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2-yodoetano se utiliza como un suave electrófilo para la yodación de especies metalladas, como en la conversión de un éter de bencilo orto-litiado al orto-yoduro correspondiente. Reacciona con la 5-hidroxi-[1,4]naftoquinona y obtiene la 5-(2-cloro-etoxi)-[1,4]naftoquinona.
Solubilidad
Soluble en disolventes inorgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-70-4
Fórmula molecular C2H4ClI
Peso molecular (g/mol) 190.41
Número MDL MFCD00041453
Clave InChI JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
PubChem CID 136438
Nombre IUPAC 1-cloro-2-yodoetano
SMILES ClCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-iodoethane
Densidad 2.088
Punto de ebullición 61°C to 62°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 25 g
Beilstein 1730865
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.41
Porcentaje de pureza 96%