Learn More
1-Cloro-2-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Chloro-2-iodobenzene is used as a precursor and involved in the preparation of 2,2'-dichloro-biphenyl. It is also used to prepare N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole. It reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to prepare 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-cloro-2-yodobenceno se utiliza como precursor y participa en la preparación de 2,2′-dicloro-bifenilo. También se utiliza para preparar N,N-diaril-o-fenilendiaminas y 4(5)-(2-clorofenil)-1H-imidazol. Reacciona con el metal de lantano en presencia de trimetilclorosilano para preparar 1-cloro-2-trimetilsililbenceno.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes. Inmiscible con agua.
Notas
sensible a la luz. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-iodobenzene |
| Punto de fusión | 1°C |
| Densidad | 1.954 |
| Punto de ebullición | 108°C to 110°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 111°C (231°F) |
| Índice de refracción | 1.6345 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1905116 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water. |
| Show More |