Learn More
1-Cloro-2-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766622 5 g Frasco de vidrio 5 g
10727202 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249460050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-41-8
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.45
Número MDL MFCD00001033
Clave InChI MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
Nombre IUPAC 1-cloro-2-iodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-iodobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 1.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.9500g/mL
Punto de ebullición 234.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4I
Índice de refracción 1.6330 to 1.6350
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 220
Gravedad específica 1.95
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.