Learn More
1-cloro-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 118664-99-6 |
| Fórmula molecular | C7H5ClFNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3 |
| SMILES | O=N(=O)C1=CC(Cl)=C(F)C=C1C |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-fluoro-4-metil-5-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 189.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189 |