Learn More
1-Cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15418588 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15418588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61989.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno se utiliza como producto intermedio farmacéutico, productos agroquímico intermedio y producto intermedio en medicina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene
CAS 2106-49-2
Color Amarillo
Fórmula molecular C6H3ClFNO2
Número MDL MFCD00069417
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Sinónimo 3-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-3-chloronitrobenzene, 1-chloro-2-fluoro-3-nitro-benzene, 2-fluoro-3-chloro-nitrobenzene, benzene, chlorofluoronitro, ccris 9050, 3-chloro-2-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem2483, chlorofluoronitrobenzene, acmc-1bn8r
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI RBAHXNSORRGCQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1F
Nombre IUPAC 1-cloro-2-fluoro-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 175.54
PubChem CID 75016
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido