Learn More
1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benceno, Mikromol™
Código de producto. 17963056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17963056 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17963056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
CAS 42074-68-0
Nombres de analitos o componentes 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H14 Cl2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Clotrimazole Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[cloro(difenil)metil]benceno
Peso molecular (g/mol) 313.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0473 g/mol