Learn More
1-cloro-2-(a-clorofenilmetil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-(alpha-chlorophenylmethyl)benzene |
| CAS | 56961-47-8 |
| Fórmula molecular | C13H10Cl2 |
| Cantidad | 150 mg |
| Sinónimo | Chloro(o-chlorophenyl)phenylmethane, Chloro(2-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 60815, alpha-(2-Chlorophenyl)benzyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| SMILES | ClC(c1ccccc1)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[cloro(fenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 237.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.016 |