Learn More
1-cloro-2-[(4-etoxifenil)metil]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| CAS | 1662702-90-0 |
| Fórmula molecular | C15 H15 Cl O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene is a useful chemical reagent. Impurity of Dapagliflozin (D185370). |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15ClO/c1-2-17-14-9-7-12(8-10-14)11-13-5-3-4-6-15(13)16/h3-10H,2,11H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(Cc2ccccc2Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[(4-etoxifenil)metil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 246.732 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.081 |