Learn More
1-cloro-2,4-dinitrobenceno, TRC
Código de producto. 30353551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353551 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30353551 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3658601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
CAS 97-00-7
Fórmula molecular C6 H3 Cl N2 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene, 1,3-Dinitro-4-chlorobenzene, 1-Chloro-2,4-nitrobenzene, 2,4-Dinitro-1-chlorobenzene, 2,4-Dinitrochlorobenzene, 2,4-Dinitrophenyl chloride, 2-Chloro-1,5-dinitrobenzene, 4-Chloro-1,3-dinitrobenzene, 6-Chloro-1,3-dinitrobenzene, CDNB, DNCB, Dinitrochlorobenzene, NSC 6292
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-cloro-2,4-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 202.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9781