Learn More
1-Cloro-2,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434834 100 g 100 g
11444834 500 g 500 g
11454834 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13774.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-2,4-dinitrobenceno se utiliza como reactivo en la detección y determinación de compuestos piridina. Se ha utilizado como agente alquilante para evaluar el agotamiento de glutatión intracelular de eritrocitos (GSH). Es un inhibidor irreversible de la tiorredoxina reductasa humana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, alcohol caliente y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuerte y amoníaco. Reacciona con el hidrato de hidracina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-00-7
Fórmula molecular C6H3ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 202.55
Número MDL MFCD00007075
Clave InChI VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
PubChem CID 6
ChEBI CHEBI:34718
Nombre IUPAC 1-cloro-2,4-dinitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 48°C to 52°C
Densidad 1.7
Punto de ebullición 314°C to 316°C
Temperatura de inflamación 186°C (366°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3441
Beilstein 613161
Índice Merck 14,2136
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.55
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene