Learn More
1-Cloro-2,4-bis(trifluorometil)benceno, 97 %
Código de producto. 11459747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459747 1 g 1 g
11469747 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22734.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-76-4
Fórmula molecular C8H3ClF6
Peso molecular (g/mol) 248.55
Número MDL MFCD01631638
Clave InChI XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl chlorobenzene, 2,4-bis-trifluoromethyl chlorobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-4-chlorobenzene, 1-chloro-2,4-bis-trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl-1-chlorobenzene, pubchem8495, acmc-20a3u6, 1,3-bis trifluoromethyl-4-chlorobenzen, 1-chloro-2,4-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2773209
Nombre IUPAC 1-cloro-2,4-bis(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Punto de fusión -59°C
Densidad 1.52
Punto de ebullición 150°C to 154°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 1978012
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.56
Porcentaje de pureza 97%