Learn More
Éter de 1-cloro-2,2,2-trifluoroetil difluorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328386 25 g 25 g
11318386 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11328386 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    160.65€ / 25 g
    Ahorro 17.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether is a useful solvent for dispersing fluorinated materials.
For Research and Development use only. Not to be used in clinical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26675-46-7
Fórmula molecular C3H2ClF5O
Peso molecular (g/mol) 184.49
Número MDL MFCD00066609
Clave InChI PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
PubChem CID 3763
ChEBI CHEBI:6015
Nombre IUPAC 2-cloro-2-(difluorometoxi)-1,1,1-trifluoroetano
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Color Incolora
Densidad 1.496g/mL
Punto de ebullición 48°C to 49°C
Olor Ether-like
Índice de refracción <1.3
Cantidad 25 g
Beilstein 1852087
Índice Merck 14,5175
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.49
Porcentaje de pureza 97%