Learn More
1-cloro-2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane |
| CAS | 52995-76-3 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15ClO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2-cloroetoxi)etoxi]-2-metoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 182.645 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.071 |