Learn More
Hexafluorofosfato de 1-(cloro-1-pirrolidinilmetileno)pirrolidinio, 98 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeskrivning
Reactivo de acoplamiento
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate |
| CAS | 135540-11-3 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 152°C to 156°C |
| Color | Blanco |
| Análisis elemental | 31.68 to 33.31% C, 8.21 to 8.63% N |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?