Learn More
Hexafluorofosfato de 1-(cloro-1-pirrolidinilmetileno)pirrolidinio, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11976701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11976701 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11976701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
CAS 135540-11-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152°C to 156°C
Color Blanco
Análisis elemental 31.68 to 33.31% C, 8.21 to 8.63% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16ClF6N2P
Número MDL MFCD00191333
Cantidad 5 g
Sinónimo pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
Clave InChI NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Nombre IUPAC 1-[cloro(pirrolidin-1-io-1-ilideno)metil]pirrolidina; hexafluorofosfato
Peso molecular (g/mol) 332.66
PubChem CID 2736652
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.66
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o sólido
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.