Learn More
Hexafluorofosfato de 1-(cloro-1-pirrolidinilmetileno)pirrolidinio, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate |
| Punto de fusión | 153°C to 156°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 7898575 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.65 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |