Learn More
1-Cloro-1-feniletano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10161131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10161131 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10161131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327061000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-1-phenylethane
Nombre de nota 97%
CAS 672-65-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 90°C (33.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9Cl
Índice de refracción 1.5260 to 1.528
Número MDL MFCD00018870
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.06
Sinónimo 1-chloroethyl benzene, 1-chloro-1-phenylethane, 1-phenylethyl chloride, alpha-phenylethyl chloride, alpha-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloroethyl, 1-phenyl-ethylchloride, ccris 1778, .alpha.-methylbenzyl chloride, rs-phenethyl chloride
Clave InChI GTLWADFFABIGAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)Cl
Nombre IUPAC 1-cloroetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 140.61
PubChem CID 12648
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-1-phenylethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.