Learn More
1-cloro-1-desmetilpiperazinil-bosutinib, TRC
Código de producto. 30367052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367052 1 g -
30362802 100 mg 100 miligramos
30366259 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4230401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380844-49-5
Fórmula molecular C21H18Cl3N3O3
Peso molecular (g/mol) 466.74
Sinónimo 7-(3-Chloropropoxy)-4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Nombre IUPAC 7-(3-cloropropoxi)-4-(2,4-dicloro-5-metoxianilino)-6-metoxiquinolina-3-carbonitrilo
SMILES ClCCCOC(C(OC)=C1)=CC2=C1C(NC3=CC(OC)=C(Cl)C=C3Cl)=C(C#N)C=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-1-desmethylpiperazinyl-bosutinib
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18Cl3N3O3/c1-28-18-9-17(14(23)7-15(18)24)27-21-12(10-25)11-26-16-8-20(30-5-3-4-22)19(29-2)6-13(16)21/h6-9,11H,3-5H2,1-2H3,(H,26,27)