Learn More
1-cloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-ona, TRC
Código de producto. 30356513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356513 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3635581G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Fórmula molecular C7H4ClIO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
SMILES ClI1OC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 1-cloro-1-λ3,2-benziodoxol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 282.46