Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos para Dispensador Digital Multidrop™ Pico
Código de producto. 31337545 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 nL to 10 μL
11 pl a 10 μl
1 nl a 10 μl
8 pL to 10 μL
De 11 pl a 10 μl
De 1 nl a 10 μl
Canales:
1
4
8
Modelo:
Cartuchos de 200 μl de 1 canal
Cartuchos de 200 μl de 4 canales
Cartuchos de 20 μl de 1 canal
Cartuchos de 20 μl de 8 canales
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
cada uno
paquete de 20
paquete de 30
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Canales Modelo unitSize
31337545 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL -
17961961 11 pl a 10 μl 1 Cartuchos de 20 μl de 1 canal paquete de 30
17971961 1 nl a 10 μl 1 Cartuchos de 200 μl de 1 canal paquete de 30
17991961 De 1 nl a 10 μl 4 Cartuchos de 200 μl de 4 canales paquete de 20
16643853 De 1 nl a 10 μl 4 Cartuchos de 200 μl de 4 canales cada uno
16653853 De 11 pl a 10 μl 8 Cartuchos de 20 μl de 8 canales cada uno
17981961 De 11 pl a 10 μl 8 Cartuchos de 20 μl de 8 canales paquete de 20
31722820 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL 200 microlitros
31337544 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL -
31722822 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 31337545 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LTR0005
Manipulación precisa de líquidos. Ahorros excepcionales.
Usar código promocional 27941
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cartuchos Dispensehead permiten la dispensación de uno a ocho líquidos por casete, desde 11 picolitros hasta 10 microlitros de moléculas pequeñas y biomoléculas en DMSO o solución acuosa
Magnífica elección para dispensar volúmenes de picolitros a microlitros de uno a ocho tipos diferentes de líquidos en toda una placa o solo en una parte.
Features:
  • Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
  • Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
  • Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
  • Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Digital Dispenser Cartridge
Canales 4
Volumen (métrico) 1 nL to 10 μL
Para utilizar con (equipo) Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Modelo Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
N.° por paquete Case of 20