Learn More
1-Cbz-piperazina, TRC
Código de producto. 30363478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363478 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30363478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC22777525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cbz-piperazine
CAS 31166-44-6
Fórmula molecular C12H16N2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, benzyl ester (6CI, 8CI), 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-piperazine, 4-Benzyloxycarbonylpiperazine, Benzyl 1-piperazinecarboxylate, N-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, N-Cbz-piperazine, Phenylmethyl 1-piperazinecarboxylate, Piperazin-1-carboxylic acid benzyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
SMILES O=C(N1CCNCC1)OCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC bencil piperazina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 220.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.12