Learn More
Ácido 1-(carboximetil)ciclohexanocarboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1-(carboximetil)ciclohexanocarboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 67950-95-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H14 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Gabapentin Imp. E (EP), Gabapentin USP Related Compound E, Gabapentin USP RC E, 1-(Carboxymethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Gabapentin Related Compound E, Gabapentin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CC1(CCCCC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-(carboximetil)ciclohexano-1-carboxílico |
| Mostrar más |