Learn More
Clorhidrato de 1-carboxi-1-metiletoxiamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Carboxy-1-methylethoxyammonium Hydrochloride |
| CAS | 89766-91-6 |
| Fórmula molecular | C4H9NO3.HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(ON)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-aminooxi-2-metilpropanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 155.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0349 |