Learn More
1-C-[3-[[5-(4-Fluorofenil)-2-tienil]metil]-4-metilfenil]-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30179203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179203 50 mg 50 miligramos
30179545 250 mg 250 miligramos
30179651 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF82821050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809403-04-0
Fórmula molecular C24 H25 F O6 S
Peso molecular (g/mol) 460.52
Sinónimo (2R,3S,4R,5R)-1-(3-((5-(4-Fluorophenyl)thiophen-2-yl)methyl)-4-methylphenyl)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-1-one
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-1-[3-[[5-(4-fluorofenil)tiofeno-2-il]metil]-4-metilfenilo]-2,3,4,5,6-pentahidroxihexan-1-one
SMILES Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-C-(3-((5-(4-Fluorophenyl)-2-thienyl)methyl)-4-methylphenyl)-D-glucose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25FO6S/c1-13-2-3-15(21(28)23(30)24(31)22(29)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(32-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,22-24,26-27,29-31H,11-12H2,1H3/t19-,22-,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1356