Learn More
1-C-[2,4-Bis(1,1-dimetiletoxi)-5-pirimidinil]-5-O-(1-metoxi-1-metiletil)-2,3-O-(1-metiletilideno)-Alfa-D-ribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-C-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]-5-O-(1-methoxy-1-methylethyl)-2,3-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-ribofuranose |
| CAS | 631920-67-7 |
| Fórmula molecular | C24H40N2O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-C-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]-5-O-(1-methoxy-1-methylethyl)-2,3-O-(1-methylethylidene)-a-D-ribofuranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40N2O8/c1-20(2,3)33-18-14(12-25-19(26-18)34-21(4,5)6)24(27)17-16(31-23(9,10)32-17)15(30-24)13-29-22(7,8)28-11/h12,15-17,27H,13H2,1-11H3/t15-,16-,17-,24+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]1(C2=CN=C(OC(C)(C)C)N=C2OC(C)(C)C)[C@H](OC(C)(C)O3)[C@H]3[C@@H](COC(C)(C)OC)O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4S,6R,6aR)-4-(2,4-di-terc-butoxipirimidin-5-il)-6-(((2-metoxipropan-2-il)oxi)metil)-2,2-dimetiltetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 484.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.28 |