Learn More
1-butilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butylurea |
| CAS | 689-11-2 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1-Methylpropyl)-urea, sec-Butyl-urea, N-sec-Butylurea, NSC 7458, sec-Butylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4(2)7-5(6)8/h4H,3H2,1-2H3,(H3,6,7,8) |
| SMILES | CCC(NC(N)=O)C |
| Nombre IUPAC | butan-2-ilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |