Learn More
1-Butilpirrolidina, TRC
Código de producto. 30134649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134649 100 mg 100 miligramos
30137378 500 mg 500 miligramos
30007111 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB700948100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-10-2
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.23
Sinónimo N-Butylpyrrolidine, N-Butyltetrahydropyrrole
Nombre IUPAC 1-butilirrolidina
SMILES CCCCN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylpyrrolidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1361