Learn More
1-Butylpyridinium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10597953 5 g Glass bottle 5 g
10202952 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356710050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-80-6
Fórmula molecular C9H14BrN
Peso molecular (g/mol) 216.12
Número MDL MFCD00671496
Clave InChI KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
PubChem CID 2734238
Nombre IUPAC 1-butylpyridin-1-ium bromide
SMILES [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylpyridinium bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder or Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butylpyridinium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.