Learn More
1-butilpiperidina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30135289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135289 100 mg 100 miligramos
17942855 10 mg 10 miligramos
17910975 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB490855100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856838-98-7
Fórmula molecular C10 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 185.26
Sinónimo n-Butyl-2-piperidine Carboxylic Acid
Nombre IUPAC 1-butilpiperidina-2-ácido carboxílico
SMILES CCCCN1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-butylpiperidine-2-carboxylic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19NO2/c1-2-3-7-11-8-5-4-6-9(11)10(12)13/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.1416