Learn More
Ácido 1-butilfósfonico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489116 25 g 25 g
15473167 1 g 1 g
11479116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17983.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3321-64-0 | C4H11O3P | 138.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3321-64-0
Fórmula molecular C4H11O3P
Peso molecular (g/mol) 138.10
Número MDL MFCD00012295
Clave InChI UOKRBSXOBUKDGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butylphosphonic acid, 1-butanephosphonic acid, butylphosphonate, 1-butylphosphonic acid, phosphonic acid, butyl, n-butyl phosphonic acid, acmc-1cr41
PubChem CID 76839
ChEBI CHEBI:41384
Nombre IUPAC ácido butilfosfónico
SMILES CCCCP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylphosphonic acid
Punto de fusión 105°C to 107°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1749026
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1
Porcentaje de pureza 98%