Learn More
1-butilimidazol, TRC
Código de producto. 30341628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341628 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30341628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69230050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butylimidazole
CAS 4316-42-1
Fórmula molecular C7H12N2
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Butyl-1H-imidazole, 1-Butylimidazole, Butylimidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, NSC 158165
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
SMILES CCCCn1ccnc1
Nombre IUPAC 1-butilimidazol
Peso molecular (g/mol) 124.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1