Learn More
1-butilimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butylimidazole |
| CAS | 4316-42-1 |
| Fórmula molecular | C7H12N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Butyl-1H-imidazole, 1-Butylimidazole, Butylimidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, NSC 158165 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCn1ccnc1 |
| Nombre IUPAC | 1-butilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.1 |