Learn More
Cloruro de (1-butil)trifenilfosfonio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465500 25 g 25 g
11475500 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25796.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13371-17-0 | C22H24ClP | 354.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13371-17-0
Fórmula molecular C22H24ClP
Peso molecular (g/mol) 354.86
Número MDL MFCD00040546
Clave InChI MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo butyltriphenylphosphonium chloride, butyl triphenyl phosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride, 1-butyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, butyltriphenyl-, chloride 1:1, butyltriphenyl phosphonium chloride, butyl triphenyl phosphanium chloride, butyltriphenylphosphanium chloride, acmc-1bzbo, butyltriphenyl-phosphoniuchloride
PubChem CID 166797
Nombre IUPAC butyltriphenylphosphanium chloride
SMILES [Cl-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión 225°C to 228°C
Fórmula lineal CH3(CH2)3P(C6H5)3Cl
Cantidad 25 g
Número UN UN3464
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.86
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (1-Butyl)triphenylphosphonium chloride