Learn More
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438753 500 g 500 g
11418753 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10504.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1779-51-7
Fórmula molecular C22H24BrP
Peso molecular (g/mol) 399.31
Número MDL MFCD00011855
Clave InChI IKWKJIWDLVYZIY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo butyltriphenylphosphonium bromide, n-butyltriphenylphosphonium bromide, 1-butyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide, butyl triphenyl phosphonium bromide, butyl triphenyl phosphine bromide, n-butyltriphenylphosphonium chloride, butyltriphenylphosphanium bromide, phosphonium, butyltriphenyl-, bromide 1:1, n-butyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 159628
Nombre IUPAC bromuro de butiltrifenilfosfanio
SMILES [Br-].CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 240°C to 243°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3464
Beilstein 3580224
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.32
Porcentaje de pureza 99%