Learn More
Bromuro de (1-butil)trietilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461137 25 g 25 g
11471137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24128.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13028-69-8 | C10H24BrN | 238.213 g/mol
(1-Butyl)triethylammonium bromide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical & dye stuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-butil)trietilamonio es un importante producto intermedio orgánico. Se puede utilizar en el ámbito agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13028-69-8
Fórmula molecular C10H24BrN
Peso molecular (g/mol) 238.213
Número MDL MFCD00055541
Clave InChI ZNFYPPCUDSCDPR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl triethylammonium bromide, butyltriethylammonium bromide, n,n,n-triethylbutan-1-aminium bromide, butyltriethylazanium bromide, acmc-20apri, triethylbutyl ammonium bromide, butyl-triethyl-ammonium bromide, triethyl-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium,n,n,n-triethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11746670
Nombre IUPAC butil(trietil)azanio;bromuro
SMILES CCCC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Butyl)triethylammonium bromide
Punto de fusión 212°C to 215°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.21
Porcentaje de pureza 97%