Learn More
Isotiocianato de 1-butilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444343 100 g 100 g
11424343 5 g 5 g
11434343 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10935.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 592-82-5 | C5H9NS | 115.19 g/mol
1-Butyl isothiocyanate participates in the synthesis and characterization of Poly(N-Propargylthiourea). Participates in the Synthesis of 2-Aminobenzothiazoles via Copper (I)-Catalyzed Cross-Coupling with Part-Per-Million Catalyst Loadings. Thiols reactions with 1-Butyl isothiocyanate in aquatic toxicity data in the TETRATOX assay and reactivity data in an abiotic thiol assay. utyl isothiocyanate has been used as capping reagent to immobilize the functionalized derivative of Oregon Green 514 molecular switch on a preformed amino self assembled monlayer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-isotiocianato de butilo participa en la síntesis y la caracterización de poli(N-propargyltiourea). Participa en la síntesis de 2-aminobenzotiazoles mediante un acoplamiento cruzado catalizado por cobre (I) con cargas de catalizador de parte por millón. Reacciones de tioles con isotiocianato de 1-butilo en datos de toxicidad acuática en el ensayo TETRATOX y datos de reactividad en un ensayo de tiol abiótico. El isotiocianato de utilo se ha utilizado como reactivo de taponado para inmovilizar el derivado funcionalizado del interruptor 514molecular de Oregon Green en una monocapa autoensamblada de amino preformada.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-82-5
Fórmula molecular C5H9NS
Peso molecular (g/mol) 115.19
Número MDL MFCD00004824
Clave InChI LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl isothiocyanate, n-butyl isothiocyanate, butyl mustard oil, butane, 1-isothiocyanato, 1-butyl isothiocyanate, butylisothiocyanate, isothiocyanic acid, butyl ester, isothiocyanic acid n-butyl ester, 1-isothiocyanato-butane, butanisothiocyanate
PubChem CID 11613
ChEBI CHEBI:50534
Nombre IUPAC 1-isotiocianatobutano
SMILES CCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl isothiocyanate
Densidad 0.954
Punto de ebullición 63°C to 65°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3(CH2)3NCS
Índice de refracción 1.5
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 906839
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.2
Porcentaje de pureza ≥98%