Learn More
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio, TRC
Código de producto. 30340306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340306 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30340306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB809240250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 174501-65-6
Fórmula molecular C8H15N2 . (BF4)
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 3-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, BMIm Tetrafluoroborate(1-), Bmim Tetrafluoroborate, BmimBF4, Butylmethylimidazolium Tetrafluoroborate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[n+]1ccn(C)c1.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 226.03