Learn More
1-Butilo-3-metilimidazolio tetrafluoroborato +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10330904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330904 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10551282 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10549643 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10330904
Marca: Thermo Scientific Acros 354211000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174501-65-6
Fórmula molecular C8H15BF4N2
Peso molecular (g/mol) 226.03
Número MDL MFCD03095449
Clave InChI LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io;tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -71.0°C
Color Naranja-amarillo
Densidad 1.2077g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1584
Viscosidad 118.3 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.