Learn More
1-Butil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946261 100 g Frasco de vidrio 100 g
10612364 5 g Frasco de vidrio 5 g
10215821 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174501-64-5
Fórmula molecular C8H15F6N2P
Peso molecular (g/mol) 284.19
Número MDL MFCD03093295
Clave InChI IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 6.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3727g/mL
Punto de ebullición >340.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1584
Gravedad específica 1.3727
Nombre IUPAC 1-butil-3-metilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
Viscosidad 272.1 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido viscoso