Learn More
1-Butil-3-metilimidazolio cloruro, TRC
Código de producto. 30012615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012615 5 g 5 g
30010817 2.5 g 2.50 g
30010657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8108555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79917-90-1
Fórmula molecular C8H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 174.67
Sinónimo 1H-Imidazolium, 3-butyl-1-methyl-, chloride (1:1) (ACI), 1H-Imidazolium, 1-butyl-3-methyl-, chloride (9CI), 1-Butyl-3-methyiimidazoiium chloride, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride, 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 1-Butyl-3-methylimidizolium chloride, 1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-Butyl-1-methylimidazolium chloride, [BMIM]Cl, [C4Mim+][Cl-], [C4Mim]Cl, Basionics ST 70, LM 1039, N-Butyl-N'-methylimidazolium chloride
Nombre IUPAC 1-butilo-3-metilimidazol-3-io; cloruro
SMILES [Cl-].CCCC[n+]1ccn(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-3-methylimidazolium Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0924