Learn More
1-Butil-3-[[4-[2-[(5-cloro-2-metoxibenzoil)amino]etil]fenil] sulfonil urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea) |
| CAS | 38160-73-5 |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl N3 O5 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N-[2-[4-[[[(butylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxy-, N-[2-[4-[[[(Butylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-chloro-2-methoxybenzamide, N-[4-[β-(2-Methoxy-5-chlorobenzamido)ethyl]benzenesulfonyl]-N'-butylurea, 1-Butyl-3-[[4-[2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea, 1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-butylurea, N-(4-(N-(Butylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide, N-(2-(4-[(Butylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl)ethyl)-5-chloro-2-methoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O5S/c1-3-4-12-24-21(27)25-31(28,29)17-8-5-15(6-9-17)11-13-23-20(26)18-14-16(22)7-10-19(18)30-2/h5-10,14H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H2,24,25,27) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cc(Cl)ccc2OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-(butilcarbamoilsulfamoil)fenil]etil]-5-cloro-2-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 467.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.1282 |