Learn More
Hexafluorofosfato de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397399 50 g 50 g
11387399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27827.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 227617-70-1
Fórmula molecular C9H17F6N2P
Peso molecular (g/mol) 298.21
Número MDL MFCD03790877
Clave InChI JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
PubChem CID 11243457
Nombre IUPAC 1-butil-2,3-dimetilimidazol-3-io; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Punto de fusión 48°C to 50°C
Densidad 1.354
Índice de refracción 1.423
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.21
Porcentaje de pureza 99%