Learn More
Cloruro de 1-butil-2,3-dimetilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342309 50 g 50 g
11332309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27270.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98892-75-2 | C9H17ClN2 | 188.699 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98892-75-2
Fórmula molecular C9H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 188.699
Número MDL MFCD03093291
Clave InChI HHHYPTORQNESCU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium chloride, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium chloride, acmc-209sba, dsstox_cid_27882, dsstox_rid_82635, dsstox_gsid_47906, 1-butyl-2,3-dimethylimidazoliumchloride, 1-butyl-2,3-dime-thylimidazolium chloride
PubChem CID 2734167
Nombre IUPAC 1-butil-2,3-dimetilimidazol-3-io; cloruro
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Punto de fusión 89.5°C to 93.2°C
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.69
Porcentaje de pureza 99%