Learn More
Éter etílico de 1-butenil, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butenyl ethyl ether |
| Nombre de nota | Cis + Trans |
| Densidad | 0.779 |
| Punto de ebullición | 94°C to 95°C |
| Temperatura de inflamación | 6°C (43°F) |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH=CHOCH2CH3 |
| Índice de refracción | 1.406 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.16 |
| Mostrar más |