Learn More
1-buteno-3,4-diol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Butene-3,4-diol |
| CAS | 497-06-3 |
| Fórmula molecular | C4H8O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxy-1-butene, Erythrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2/c1-2-4(6)3-5/h2,4-6H,1,3H2 |
| SMILES | OCC(O)C=C |
| Nombre IUPAC | but-3-eno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0524 |