Learn More
1-butanol, Ultrapure , Grado espectrofotométrico, 99,0+%
Description
El 1-butanol se utiliza principalmente como disolvente, como intermedio en la síntesis química y como combustible. También se utiliza como diluyente de pintura y disolvente en otras aplicaciones de revestimiento donde se utiliza como disolvente latente de evaporación relativamente lenta en lacas y esmaltes curados a temperatura ambiente. Encuentra otros usos como componente de líquidos hidráulicos y de frenos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol |
| pH | 7 |
| Punto de fusión | -90°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.810 g/mL |
| Cantidad | 4 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
| Olor | Alcohol-like |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.399 |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.