Learn More
1-butanol, Ultrapure , Grado espectrofotométrico, 99,0+%
Código de producto. 11378377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378377 1 L 1 litro
11398377 4 x 1 L 4 litros
11388377 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032443.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.60€
    62.65€ / 1 litros
    Ahorro 10.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74,123 g/mol
El 1-butanol se utiliza principalmente como disolvente, como intermedio en la síntesis química y como combustible. También se utiliza como diluyente de pintura y disolvente en otras aplicaciones de revestimiento donde se utiliza como disolvente latente de evaporación relativamente lenta en lacas y esmaltes curados a temperatura ambiente. Encuentra otros usos como componente de líquidos hidráulicos y de frenos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
pH 7
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.810 g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.399
Notas de grado de pureza Ultrapure
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Índice Merck 14,1540
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Espectrofotometría
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanol
RU– Solo para uso en investigación