Learn More
1-Butanol, Puriss. pa, Reactivo ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Europa, ≥ 99,5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15683880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
No disponible
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15683880 4 x 2.5 L No disponible paquete de 4
15693880 6 x 1 L Frasco de polietileno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15683880 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 330654X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-36-3
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00002964
Clave InChI LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
Nombre IUPAC butano-1-ol
SMILES CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butanol
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Color Incolora
Densidad 0.81g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.112
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Punto de ignición 649°F
Envase No disponible
Índice de refracción n20/D 1.399
Fórmula lineal CH3(CH2)3OH
Número UN UN1120
Beilstein 969148
Información de solubilidad 66g/L in water at 20°C, pH 7
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.