Learn More
1-butanol-d10 (alcohol n-butílico-d10), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Butanol D10 |
| CAS | 34193-38-9 |
| Fórmula molecular | C4 2H10 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-ol-d (9CI), Butyl-d9 alcohol-d (8CI), 1-Butanol-d10, Butanol-d10, Decadeutero-1-butanol, Perdeutero-1-butanol, 1-Butanol D10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-4-deuteriooxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.1359 |